Learn More
Goma de gellan, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455669
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 15455669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63423.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Un sustituto del agar y agente gelificante
Gellan Gum is an agar substitute and gelling agent, and useful in a wide variety of immobilization matricies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Goma gellan es sustituto del agar y un agente gelificante. Se utiliza en el sector alimentario como agente antisedimentación, espesante o estabilizador. También se emplea en el sector cosmético debido a su característica de gelificación especial. Se usa también en productos farmacéuticos y en tecnología de tejidos. Sirve como sustituto del agar para leptospiras. También es útil en una amplia variedad de matricies de inmovilización.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71010-52-1
Fórmula molecular (C24H38O20)A
Número MDL MFCD00131909
Sinónimo Phytagel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gellan Gum
Color Blanco
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,4383
Información de solubilidad Soluble in water.
Forma física Polvo