Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH de cuerpo de epoxi gelificado
Este electrodo de pH con gel de pH resulta ideal para medir temperaturas bajas o altas de – 5 a 100 °C o durante variaciones rápidas de temperatura.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12596kg
Código de producto. 11776348
  • 60.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrodo estándar
  • Cuerpo de epoxi con gel de pH de electrodo
  • Recomendado para mediciones de temperatura alta o baja (de –5 a 100 °C) o durante una rápida variación de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
Recomendado para mediciones de temperatura alta o baja (de – 5 a 100 ° C) o durante una rápida variación de temperatura
1 m
De 0 a 13
Estándares
120 mm
pH gelificado
De 0 °C a 80 °C