Learn More
UVP GelSolo
UVP GelSolo es un sistema compacto, fácil de usar y autónomo para la documentación de geles, diseñado para adquirir imágenes de geles fácilmente y sin necesidad de formación. Ideal para laboratorios multiusuario y formación práctica.
Marca:  UVP 849-97-0935-02
Detalles adicionales : Peso : 21.77240kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16369803
  • 11170.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistema de documentación de geles de alta calidad y fácil de usar, ideal para capturar, guardar e imprimir imágenes de geles.
  • Cámara de alta resolución de 5,0 MP
  • Fácil acceso al objetivo de alto contraste de 8 a 48 mm con zoom manual f/1.2 para ajustar la apertura, el zoom y el enfoque
  • Pantalla de 11,6 in integrada con software de adquisición de imágenes intuitivo
  • Las luces LED epi-white y epi-blue permiten una variedad de aplicaciones de adquisición de imágenes de geles
  • 7 opciones diferentes de transiluminadores UV disponibles según el tamaño del filtro (20 x 20 cm, 21 x 26 cm o 25 x 26 cm) y la longitud de onda UV (302 nm, 302/365 nm o 254/302/365 nm)
  • La intensidad UV se puede controlar en transiluminadores de modelo de longitud de onda única
  • Los sistemas incluyen una rueda de filtros de 3 posiciones y un filtro de bromuro de etidio
  • Filtros de emisión adicionales y una variedad de placas de conversión UV disponibles
  • Analice los geles con el software de análisis VisionWorks incluido
  • Almacenamiento de datos de fácil acceso para guardar imágenes en la unidad USB, en el sistema o en el ordenador de red
  • Puertas de acceso laterales para recolocar y cortar el gel durante la visualización del mismo en la pantalla
  • Las aplicaciones incluyen geles de ADN fluorescentes, geles de proteínas fluorescentes y geles de proteínas colorimétricos
Especificaciones
Especificaciones
Pantalla táctil de 11,6 in
15,1 in
21 x 26 cm
M-26V
De 8 a 48 mm, objetivo de zoom manual f/1.2
230 V
31,7 in
39,4 in
302 nm
5,0 megapíxeles