Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Una forma soluble de la membrana basal extraída de tumores murinos Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Está libre de virus, incluido el virus de elevación de la lactato-deshidrogenasa (LDEV), en ocasiones detectado en este tipo de preparación.
63.00€ - 292.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC), células epiteliales primarias, células endoteliales, células de músculo liso |
---|---|
Clasificación | Factor de crecimiento reducido |
Concentración | De 12 a 4 mg/ml |
Formulario | Congelado |
Tipo de producto | Basement Membrane Matrix |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11612149
|
Gibco™
A1413301 |
1 mL |
63.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12063569
|
Gibco™
A1413302 |
5 mL |
292.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Utilizado de manera rutinaria para la fijación y el mantenimiento de células madre embrionarias humanas (hESC).
- Las ESC humanas tienen necesidades específicas para la fijación y el mantenimiento y puede que algunos lotes de extracto de membrana basal no proporcionen el apoyo adecuado.
- La matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y cualificada para hESC Geltrex™ se ha probado para apoyar el crecimiento y la pluripotencia de hESC, minimizando así la necesidad de realizar pruebas a varios lotes.
- Los procesos de fabricación uniformes ayudan a garantizar una concentración de proteínas con un valor medio de 15 mg/ml y muy poca variación de lote a lote.
Especificaciones
Células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC), células epiteliales primarias, células endoteliales, células de músculo liso | |
De 12 a 4 mg/ml | |
Basement Membrane Matrix | |
Estéril | |
Gibco™ | |
Bajo | |
Calidad para cultivo celular | |
Cultivo celular adherente |
Factor de crecimiento reducido | |
Congelado | |
Sin suero | |
Sin rojo fenol | |
Hielo seco | |
Tubo(s) | |
Ratón |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified