Learn More
Epredia™ Sistema automático de tinción de portaobjetos Gemini AS
Mejore el rendimiento con el sistema automático de tinción de portaobjetos Gemini AS, el innovador sistema de tinción multitarea con un tamaño lo suficientemente pequeño para poder colocarlo en cualquier espacio reducido.
Especificaciones
Tipo de producto Slide Stainer
Capacidad para portaobjetos Cestillos de 20 portaobjetos
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión Tensión doble de 100 V CA a 240 V CA; 50/60 Hz; 300 VA
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Mejore el rendimiento con el famoso sistema automático de tinción de portaobjetos Thermo Scientific™ Gemini AS, el innovador sistema de tinción multitarea con un tamaño lo suficientemente pequeño para poder colocarlo exactamente dónde se necesita para lograr un flujo de trabajo de laboratorio óptimo.
El sistema automático de tinción de portaobjetos Gemini AS ofrece capacidades de tinción de alto rendimiento para laboratorios de histología ocupados. Con su nueva interfaz de pantalla táctil intuitiva, el funcionamiento es fácil de aprender y fácil de usar.
El exclusivo diseño de dos niveles, con fuente de alimentación integrada y pantalla táctil, garantiza el máximo ahorro de espacio. Con su tamaño reducido, el sistema de tinción Gemini AS puede colocarse cerca del área de corte para optimizar el flujo de trabajo. El software de control anticipado inteligente proporciona la capacidad de analizar hasta 12 gradillas de portaobjetos simultáneamente con la mínima reducción de velocidad. La característica «urgente» permite dar prioridad a una gradilla una bandeja que se dará prioridad para cirugía de MOHS o necesidades de STAT similares. Las cinco estaciones calefactadas proporcionan el máximo rendimiento sin necesidad de usar un horno de secado independiente.
Diseño multidimensional
  • El diseño de dos niveles ocupa un espacio mínimo en la mesa.
  • La pantalla táctil en color integrada con el software intuitivo ofrece un funcionamiento de rápido aprendizaje y sencillo.
  • El software de programación permite ejecutar varios protocolos y gradillas de portaobjetos simultáneamente con una velocidad óptima.
  • El usuario ve fácilmente el progreso de los portaobjetos y la colocación de los reactivos con la iluminación LED integrada.
  • El sistema está preprogramado con protocolos optimizados para tinciones Epredia™ Signature Series.
  • Los protocolos totalmente editables y los juegos de tinción proporcionan flexibilidad a la programación.
  • L extracción de vapores, el respaldo con batería y la gradilla de portaobjetos bloqueable garantizan la seguridad de los portaobjetos y del operador.
  • 26 o 31 estaciones para reactivos alojan varios protocolos sin cargar reactivos
  • La vista en pantalla con un toque del estado de los reactivos proporciona monitorización de reactivos sencilla.
Rendimiento
  • Respaldo con batería con 40 minutos de potencia de de tinción continua
  • Descargue protocolos y registre archivos mediante conectividad USB
  • Flexibilidad bajo demanda con capacidad de STAT
  • Unidades disponibles con o sin cinco posiciones calefactadas independientemente
  • Seis estaciones de agua corriente
  • Cuatro puestas configurables para una carga y descarga cómodas
  • Control de vapores de fácil manejo con los filtros de carbono o kit de adaptador de ventilación
  • Reguladores de caudal internos y dispositivos antisifón para proteger el suministro de agua
  • Cestillos bloqueables para mantener sujetos los portapapeles de seguridad, incluso boca abajo
  • El regreso automático permite retirar cualquier cestillo cargado por la puerta de carga
  • Protección mediante contraseña para proteger los protocolos personalicados.
Garanía: 1 años desde la fecha de instalación
Especificaciones
Especificaciones
Slide Stainer
Cestillos de 20 portaobjetos
50/60 Hz
Tensión doble de 100 V CA a 240 V CA; 50/60 Hz; 300 VA