Learn More
BTX™ Sistema de electroporación completo Gemini X2, para cubetas Código de producto.: 15838461
BTX™ Sistema de electroporación completo Gemini X2, para cubetas
Código de producto. 15838461
Onda cuadrada 85 μF; onda de disminución exponencial 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF, cada uno
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
Onda cuadrada 85 μF; onda de disminución exponencial 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15838461
Marca: BTX™ 452040
Los electroporadores de onda gemela BTX Gemini ofrecen flexibilidad para la electroporación de todos los tipos de células
Características: 
  • La electroporación universal – transfecciona las células in vitro, in vivo, in ovo y en formas adherentes.
  • Transformación de bacterias, levaduras, microorganismos; transfección de células de mamíferos y tejidos
  • Varias capacidades de pulsación tanto en las formas de onda de disminución exponencial como cuadradas (sistemas X2)
  • Protocolos preestablecidos: incluye los tipos más comunes de células procariotas y eucariotas–
  • Opciones de onda de disminución exponencial y cuadrada
  • Interfaz con pantalla táctil de gran tamaño
  • Protocolos definidos por el usuario: capacidad ilimitada de añadir y modificar los protocolos–
  • Seguridad: muestra las mediciones de seguridad de cada pulso con tres capas de protección frente a arcos–
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroporación universal de todos los tipos de muestras
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200, electrodos in vivo especializados BTX
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Electroporador
Tensión 5 - 3000V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V en incrementos de 5 V
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V en incrementos de 1 V
Descripción Gemini X2 Electroporation System Complete for Cuvettes
Pantalla Pantalla táctil en color de 88,9 mm (7 pulg.)
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye Generador, cúpula de seguridad, cubetas y gradilla para cubetas
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 40° a 104 °F
Intervalo de números de impulsos Onda de disminución exponencial de 1 a 2 impulsos/muestra, onda cuadrada de 1 a 99 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso Constante de tiempo de onda de disminución exponencial de 0,5 ms a 133,875 ms; longitud de pulso de onda cuadrada de 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa Máximo de 80 % de humedad durante el funcionamiento a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad Non-sterile
Capacitance (HV Mode) Onda cuadrada 85 μF; onda de disminución exponencial 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Capacitance (LV Mode) Onda cuadrada 3775 μF; onda de disminución exponencial 25 a 3275 μF en pasos de 25 μF
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana positivos y negativos de 4 mm
Charging Time LV: <7 s, HV: <4 s
Interfaz Touchscreen
Pulse Form Onda de disminución exponencial, onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento Yes
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico, preclínico o procedimientos clínicos.
Título del producto
BTX™ Sistema de electroporación completo Gemini X2, para cubetas >