Learn More
Invitrogen™ ARNm de nucleasa CRISPR GeneArt™
Click to view available options
:
Cantidad: 15 μg
Descripción
- Este ARNm de Cas9 de tipo natural tiene dos señales de localización nuclear (NLS).
- Se ha demostrado que las construcciones de Cas9 con dos NLS son más eficaces para dirigir la proteína de Cas9 al núcleo (1).
- El ARNm está listo para transfectar y evita los pasos de clonación prolongados necesarios al utilizar los sistemas de vectores CRISPR.
- El ARNm de Cas9 se cotransfecta con un ARN guía (ARNg) específico del objetivo que dirige la proteína Cas9 al locus del genoma deseado para crear una fragmentación bicatenaria.
- El formato de ARN completo supone una carga menor que los sistemas Cas9 basados en plásmidos para un suministro mejorado a la célula y una mayor eficacia de edición del genoma.
- Además, el ARNm de Cas9 puede usarse en enfoques multiplex con más de un ARNg.
- Utilice este método para determinar qué secuencia de ARNg funciona mejor para un objetivo concreto o edite múltiples loci genómicos con una transfección.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 Vial de ARNm de nucleasa CRISPR. Almacene en congelador ultrafrío de - 68 a - 85 °C |
| Cantidad | 15 μg |