Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit
Sistema vectorial de expresión simple, listo para su uso, todo en uno para la edición del genoma basado en CRISPR.
Marca: Invitrogen™ A21174
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Includes:
- Vector de nucleasa de CRISPR OFP, linealizado
- Tampón de recocido de oligonucleótido 10X
- Agua sin ADNasa ni ARNasa
- Tampón de ligado 5X
- T4 DNA Ligase
- Cebador U6 de secuenciación de avance
- Control de oligonucleótido bicatenario
Descripción
Sistema vectorial de expresión simple listo para su uso y todo en uno para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición del genoma de CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con una marcación de proteína fluorescente naranja (OFP). El vector de nucleasa de CRISPR GeneArt™ con kit de marcación de OFP es un sistema vectorial para la expresión de los elementos funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con una marcación de proteína fluorescente naranja (OFP). La marcación de OFP permite realizar un seguimiento basado en fluorescencia de la eficacia de la transfección, así como una clasificación basada en un separador de células activadas por fluorescencia (FACS)/enriquecimiento de células que expresan Cas9 y CRISPR. Los vectores de nucleasa linealizados CRISPR GeneArt™ ofrecen un método rápido y eficaz para clonar oligonucleótidos bicatenarios a través de una codificación de ARNcr que representa un objetivo deseado en un casete de expresión que permite el etiquetado específico de secuencia de la nucleasa Cas9. También está disponible una versión con células competentes (n.º N.º A21178).El sistema de vectores de nucleasa CRISPR GeneArt™ ofrece:
• Sistema de estructuración de genoma fácil de diseñar
• Vectores de clonación asequibles y listos para su uso
• Enriquecimiento para líneas de células difíciles de transfectar complicadas de modificar
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Especificaciones
Enzimas de restricción/MCS | |
Sonda de cebado | |
Kit | |
CRISPR-Cas9 | |
Vector de nucleasa Crispr con kit de marcación de proteína fluorescente naranja (OFP) | |
Fusión de OFP | |
OFP | |
Gene Expression, Cloning | |
3' overhangs |
Contiene: • Vector de nucleasa CRISPR OFP, linearizado • Tampón de recocido de oligonucleótido 10X • Agua sin ADNasa/ARNasa • Tampón de ligado 5X • ADN ligasa T4 • Primer de secuenciación de avance U6 • Oligonucleótido bicatenario de control Almacene en congelador (de - 5 a - 30 °C). |
|
Líquido | |
Fast | |
GeneArt™ | |
U6, CMV | |
10 reactions | |
10 reacciones | |
10 reacciones | |
Oligos (DNA) |