Learn More
Invitrogen™ Kit de detección de disociación genómica GeneArt™
El kit de detección de disociación genómica GeneArt proporciona un método rápido, sencillo y fiable para la detección de la formación de fragmentación bicatenaria específica del locus.
Marca: Invitrogen™ A24372
212.96 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Includes:
- 1 frasco de tampón de lisis celular
- 1 tubo de proteinasa K
- 1 tubo de supermezcla de PCR
- 1 tubo de agua
- 1 tubo de enzima de detección
- 1 tubo de tampón de reacción de detección
- 1 tubo de control de molde y cebadores
Descripción
El kit de detección de disociación genómica GeneArt proporciona un método rápido, sencillo y fiable para la detección de la formación de fragmentación bicatenaria específica del locus. Al utilizar las herramientas de edición del genoma para obtener mutaciones seleccionadas, es necesario determinar la eficacia con la que estas nucleasas disocian la secuencia seleccionada, sobre todo antes de pasar a los procesos de clonación y secuenciación (más caros y laboriosos).
El kit de detección de disociación genómica GeneArt contiene todos los reactivos necesarios antes del análisis de gel. Una muestra de la población celular editada se utiliza como molde de PCR directa para la amplificación con cebadores específicos de la región seleccionada. A continuación, el producto de PCR se desnaturaliza y se vuelve a hibridizar para producir discordancias heteroduplex en las que se han producido fragmentaciones bicatenarias. Esto resulta en la introducción del indel. La enzima de detección reconoce y disocia estas discordancias. La disociación se detecta y cuantifica con facilidad mediante el análisis en gel.
- Sencillo: aislamiento de ADN genómico, amplificación de PCR directa
- Rápido: tiempo de procesamiento total de 4 horas
- Cuantitativo: la densidad de la banda de gel está directamente relacionada con la introducción del indel seleccionado
Recommended Storage
Store all at -5 to -30°C
Especificaciones
Contiene: • 1 frasco de tampón de lisis celular • 1 tubo de proteinasa K • 1 tubo de supermezcla de PCR • 1 tubo de agua • 1 tubo de enzima de detección T7E1 • 1 tubo de tampón de reacción de detección T7E1 • 1 tubo de molde de control y cebadores Almacenar todos los componentes a una temperatura entre -5° y -30 °C. |
|
Líquido | |
Polimerasa Taq | |
Efector de nucleasa TAL de CRISPR-Cas9 | |
20 reactions | |
20 reacciones |
Sonda de cebado | |
Kit | |
Fast | |
Kit de detección de disociación genómica | |
INDEL | |
20 reacciones |
Seguridad y manipulación
- GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Poly(oxy-1,2-ethanediyl) .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Proteinase
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.