Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F
The GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells contain the human Amylin Receptor 2 (CALCRL:RAMP3), stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1439
Descripción
The GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells contain the human Amylin Receptor 2 (CALCRL:RAMP3), (Accession # NM_005795.3 NM_005856.1) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cell line. CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cells (Cat. No. K1130) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP response element (CRE).
CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Adrenomedullin(1-52). In addition, CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Especificaciones
NM_005855.2 | |
Células divisoras | |
Células GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F, 8 × 106 células, cantidad de células ∽ 8 000 000 células/vial a 8 000 000 células/ml, línea de células FreeStyle™ 293-F, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
Células GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F (kit de carga LiveBLazer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F, certificado de análisis | |
Freestyle™, GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
CALCRL:RAMP3 | |
Células FreeStyle 293F | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
(Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F • Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
CALCRL:RAMP3 | |
Origen del clon unicelular | |
8 x 106 células | |
FreeStyle™ 293-F | |
Células GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F | |
GeneBLAzer™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.