Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK 293T
Las células GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T contienen el receptor de tipo A de endotelinas (EDNRA) humano integrado de forma estable en la línea celular CellSensor™ NFAT-bla HEK293T.
Marca: Thermo Scientific™ K1726
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las células CellSensor™ NFAT-bla HEK293T (n.º de cat. K1538) contienen el gen indicador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta del factor nuclear de células T activadas (NFAT).
Las células GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T se han validado funcionalmente para las concentraciones de Z' y EC50 de ET-1. Además, las células GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento de ensayo y validación.
El receptor de ENDRA media la señalización de las proteínas endotelinas que regulan varios procesos biológicos críticos, incluidos el desarrollo y la función de los vasos sanguíneos, la producción de ciertas hormonas y la estimulación del crecimiento y la división celular. Los defectos en la señalización mediada por EDNRA han estado implicados en una amplia gama de enfermedades, incluidos el cáncer, la hipertensión y los trastornos cardiovasculares.
Especificaciones
NM_001957 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
EDNRA | |
GeneBLAzer™ | |
EDNRA | |
GeneBLAzer™ |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Contenido: Células K1726 GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT-bla HEK293T se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
FRET | |
Origen del clon unicelular | |
BLA (betalactamasa) | |
293T (HEK) | |
GPCR |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.