Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla HEK 293T
The GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla HEK 293T cell line contains the Gα protein Gα15 stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T parental cell line.
Marca:  Thermo Scientific™ K1539
Código de producto. 10358763
  • 27450.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
The GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla HEK 293T cell line contains the Gα protein Gα15 stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T parental cell line. NFAT-bla HEK 293T cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of an NFAT response element stably integrated into HEK 293T cells. The Gα15-NFAT-bla HEK 293T master cell line is designed for the construction of Gi/o-coupled GPCR cell-based assays (Figure 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Células divisoras
Células GeneBLAzer™ Gα±15-NFAT-bla HEK 293T, 2 x 106 células, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea de células 293T (HEK), método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido
Adquisición de imágenes celulares, farma y biofarma, análisis celular, adquisición de imágenes celulares, ensayos celulares con indicador, ensayos celulares y de beta-lactamasa, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a proteínas g
Proteína Gα± Gα±15 integrada de forma estable en la línea de células parentales CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T
2 x 106 células
293T (HEK)
293T (HEK)
GPCR
Envío: Hielo seco
Almacenamiento: Nitrógeno líquido
Fluorescente
Gα15
GeneBLAzer™
BLA (betalactamasa)
Células GeneBLAzer™ Gα±15-NFAT-bla HEK 293T
GeneBLAzer™