Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ GPR10-NFAT-bla CHO-K1
GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Prolactin Releasing Peptide (GPR10) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1732
Descripción
GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Prolactin Releasing Peptide (GPR10) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of PrRP20. In addition, GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The GPR10 receptor has been implicated in a variety of metabolic disorders, including lactation, the regulation of food intake, and other physiological functions.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
NM_004248.2 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
GPR10 | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
CHO-K1 | |
Células GeneBLAzer™ GPR10-NFAT-bla CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Contenido: Células K1732 GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
FRET | |
Células GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ GPR10 CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
GPR10 | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.