Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Melanin-concetrating hormone receptor (GPR24) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1730
Descripción
GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Melanin-concetrating hormone receptor (GPR24) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1725) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Chimeric G protein, Gqi5.
The GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of MCH. In addition, GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
BC021146.1 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
GPR24 | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
MCHR1, GPR24 | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Contenido: Células K1730 GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
FRET | |
Células GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Células en proceso de división | |
GeneBLAzer™ |