Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ GR DA
Kit de ensayo GeneBLAzer™ GR DA
Marca: Invitrogen™ K1391
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Las células GeneBLAzer™GR DA (división detenida) y las células GR-UAS-bla HEK 293T contienen el dominio de unión de ligando (LBD) del receptor gluocorticoide (GR) humano fusionado con el dominio de unión a ADN de GAL4, integrado de forma estable en la línea de células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T. Las células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T expresan de manera estable un gen indicador de beta-lactamasa bajo el control transcripcional de una secuencia activadora anterior (UAS). Cuando un agonista se une al LBD de la proteína de fusión GAL4 (DBD)-GR (LBD), la proteína se une al UAS, lo que da como resultado la expresión de beta-lactamasa. Las células de división detenida (DA) están disponibles en dos configuraciones: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar 10 placas de 384 pocillos. Las células DA son irreversiblemente detenidas por división utilizando un tratamiento de dosis bajas de Mitomicina-C, y no presentan toxicidad aparente ni cambio en la transducción de señales celulares. Tanto las células GR DA como las células GR-UAS-bla HEK 293T se han validado funcionalmente para las concentraciones de Z' y CE50 de dexametasona. Además, las células GR-UAS-bla HEK 293T se han probado para el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluidos la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales que utilizan estímulos alternativos.Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Células GR HEK 293T DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
293T (HEK) |
Kit de ensayo GeneBLAzer™ GR DA, 1 placa, cantidad de células ∽ 9 600 000 células/vial, línea de células 293T (HEK), antagonistas 1-850, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de receptores nucleares, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Adquisición de imágenes celulares, farma y biofarma, identificación y validación de objetivo y potencial, ensayos adme/tox basados en objetivos, análisis celular, ensayos celulares con indicador, ensayos celulares de lactamasa, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de receptores nucleares, ensayos de indicador de receptores nucleares basados en células, ensayos de ADME/tox basados en objetivos, ensayos celulares de adme, ensayos celulares de adme con receptores nucleares | |
1 placa | |
Kit de ensayo GeneBLAzer™ GR DA |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.