Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Gastrin Releasing Peptide Receptor (GRPR) stably integrated into the GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1561
Descripción
The GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Gastrin Releasing Peptide Receptor (GRPR) stably integrated into the GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1447) contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells.
The GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using established ligands. In addition, GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
Especificaciones
NM_005314.2 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
GRPR | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
GRPR | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Células K1561 GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
GPCR | |
Células GRPR-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GRPR-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Células en proceso de división | |
GeneBLAzer™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.