Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK 293T Cells
GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells contain the human Histamine Receptor 1 (H1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1703
Descripción
GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells contain the human Histamine Receptor 1 (H1) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cell line. CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cells (Cat. No. K1538) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations Histamine. In addition, GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The H1 receptor is located in human bronchi, bronchioles, and bronchial muscle, smooth muscle of the ileum, and the uterus. H1 receptors play a role in various disorders, including allergic reactions and mood disorders.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
NM_000861.3 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
H1 | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
HRH1, H1 | |
293T (HEK) | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Contenido: Células K1703 GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ H1-NFAT-bla HEK293T se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
FRET | |
Células H1-NFAT-bla HEK293T, protocolo de ensayo H1-NFAT-bla HEK293T, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Célula H1-NFAT-bla HEK T | |
GeneBLAzer™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.