Learn More
Invitrogen™ Células GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1
Células GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1
Marca: Invitrogen™ K1446
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las células GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 contienen el receptor de hipocretina (orexina) 1 (HCRTR1) humano, (n.º de referencia NM_001525) integrado de forma estable en la línea de células CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1. Las células CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1078) contienen un gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo control del elemento de respuesta NFAT.Las células HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z' y CE50 de orexina A. Además, las células HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación en la sección Manuales y folletos.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Células GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; por favor, consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ HCRTR1 -NFAT-bla CHO-K1, GeneBLAzer ™ HCRTR1 | |
CHO-K1 |
Células GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1, 2 x 106 células, cantidad de células ∽2 000 000 células/vial a 2,000,000 células/m, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de GPCR, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
2 x 106 células | |
Células GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.