Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B (HTR2B), stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1847
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B (HTR2B), (Accession No. NM_000867) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT Response Element. The GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of 5-HT (Figure 1). In addition, GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
NM_000867.2 | |
Células divisoras | |
Células GeneBLAzer™ HTR2-B-NFAT-bla CHO-K1, 8 x 106 células, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, receptores objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
FRET | |
Receptor acoplado a proteína G (GPCR) | |
Origen del clon unicelular | |
8 x 106 células | |
CHO-K1 | |
Células GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Células K1847 GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
HTR2B | |
Células GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; por favor, consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
Punto final | |
HTR2B | |
CHO-K1 | |
GPCR |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.