Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA
The GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human melanocortin-2 receptor (MC2R), and the Melanocortin-2 receptor accessory protein (MRAP), stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1597
Descripción
The GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human melanocortin-2 receptor (MC2R), (Accession No. NM_000529.1) and the Melanocortin-2 receptor accessory protein (MRAP), (Accession No. NM_178817.3) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP Response Element (CRE).
The MC2R-CHOK1 DA cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of ACTH 1-24. In addition, MC2R-CRE-bla-CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Especificaciones
NM_000529.2 | |
Células de división detenida | |
Kit de ensayo GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA, 1 placa, cantidad de células ∽ 4 800 000 células/vial, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar 1 una placa de 384 pocillos. (Otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solución D, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
MC2R | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: o Células GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA o Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg o Solución D o Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 o Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G o Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
MC2R | |
Origen del clon unicelular | |
1 placa | |
CHO-K1 | |
Kit de ensayo GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA | |
GeneBLAzer™ |