Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA Assay Kit
The GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Neuropeptide S Receptor 1-Isoform A stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marca:  Thermo Scientific™ K1493
Código de producto. 10033533
  • 966.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
The GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Neuropeptide S Receptor 1-Isoform A stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the nuclear factor of activated T-cell (NFAT) response element.
The NPSR1-A CHO-K1 DA cells and NPSR1-A-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using Neuropeptide S. In addition, NPSR1-A-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary found in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NP_997055.1
Células de división detenida
Fluorescente
NPSR1-A
Origen del clon unicelular
1 placa
NPSR1-A
CHO-K1
GPCR
Gen informador de beta lactamasa a base de células
Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
o Células GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA
o Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg
o Solución D
o Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1
o Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G
o Certificado de análisis
Las células GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
GPCR
Células GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solución D, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, certificado de análisis
GeneBLAzer™
BLA (betalactamasa)
Células de división detenida
GeneBLAzer™