Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA Assay Kit
Kit de ensayo GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA
Marca:  Invitrogen™ K1619
Código de producto. 10791614
  • 966.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las células GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 contienen el receptor humano de polipéptido activador de adenilato ciclasa 1 (ADCYAP1R⁄PAC1) integrado de forma estable en la línea celular CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Las células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1129) contienen un gen indicador de betalactamasa (bla) controlado por el elemento de respuesta cAMP (CRE). Las células PAC1-CRE-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z y EC50 de ligandos establecidos. Además, las células PAC1-CRE-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento de los ensayos en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento de ensayo y validación. A las células de división detenida se les detiene irreversiblemente la división utilizando un tratamiento de dosis bajas de mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambios en la transducción de señales celulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NM_001118
Células de división detenida
Fluorescente
Origen del clon unicelular
8 x 106 cells
ADCYAP1R1, PAC1
CHO-K1
GPCR
Gen informador de beta lactamasa a base de células
Kit de ensayo K1619 GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA
Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA
• Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg
• Solución D
• Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA
• Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G
• Certificado de análisis
Almacenamiento:
Las células GeneBLAzer™ PAC1 CHO-K1 DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
ADCYAP1R1
GeneBLAzer™
BLA (betalactamasa)
Kit de ensayo PAC1 CHO-K1 DA
GeneBLAzer™