Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1
Las células GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 contienen el receptor de prostanoides (PTGDR) humano integrado de forma estable en la línea celular CellSensor™ CRE-bla CHO-K1.
Marca: Thermo Scientific™ K1739
Descripción
Las células CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1535) contienen un gen indicador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta de AMP cíclico (CRE).
Las células GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 se han validado funcionalmente para las concentraciones de Z' y EC50 de prostaglandina D2. Además, las células GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento de ensayo y validación.
El receptor PTGDR, también conocido como DP, es un receptor acoplado a GS que activa la adenilato-ciclasa. Los receptores PTGDR se localizan en las células vasculares de los músculos lisos y en las plaquetas. Asimismo, se cree que se expresan en el cerebro, donde puede que se impliquen en la regulación del sueño. Además, en diversos estudios de desactivación génica en ratones se sugiere que el PTGDR puede estar involucrado en las respuestas alérgicas y asmáticas. Se han identificado agonistas y antagonistas potentes para el PTGDR.
Especificaciones
NM_000953.2 | |
Células divisoras | |
Fluorescente | |
PTGDR | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Contenido: Células K1739 GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ PTGDR-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
FRET | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
PTGDR | |
GeneBLAzer™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.