Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 Cells
Descripción
GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Secretin Receptor (SCTR) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Secretin. In addition, GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_002980.2 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1805 GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 • GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ SCTR-CRE-bla CHO-K1 se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | SCTR |
| Incluye | Células SCTR-CRE-bla CHO-K1, SCTR-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Estado de la población | Conjunto de células estables |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Mostrar más |