Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 Cells
Código de producto. 10512394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10512394 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10512394
Marca: Thermo Scientific™ K1486
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human G-Protein Receptor 119 (GPR119), stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
The GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human G-Protein Receptor 119 (GPR119), (Accession No. NP_848566) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP response element.
The T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of AR231453(1). In addition, T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_178471.1
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento (Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
o Células GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1
o Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1
o Certificados de análisis
Las células GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) GPCR
Símbolo de gen GPR119
Incluye Células GPR119-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GPR119-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Entrada diana GPR119
Tipo Células en proceso de división
Línea de células CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR