Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de ADN genómico GeneJET
Realice una purificación de ADN genómico a base de membrana de sílice a partir de muestras de tejido y cultivo celular de mamíferos, sangre completa, bacterias y levaduras.
Marca: Thermo Scientific™ K0722
736.73 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01869kg
Descripción
El kit de purificación de ADN genómico GeneJET se ha diseñado para purificar rápida y eficazmente ADN genómico de gran calidad procedente de varios cultivos celulares de mamíferos y muestras de tejido, sangre completa, bacterias y levaduras.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol.
El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en aplicaciones de PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en aplicaciones de PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
- Universal: se utiliza para muestras de células y tejidos de una amplia gama de fuentes
- Eficaz: alta producción de ADN genómico de elevado peso molecular
- Rápido: procedimiento de 20 minutos tras la lisis celular
- Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recolección
Recomendada para:
El ADN genómico aislado es ideal para su uso en procedimientos comunes de biología molecular, entre ellos: PCR y qPCR, FastDigest y digestión de restricción convencional, Southern blot.
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de centrifugación | |
Bacterias, Muestras bucales, Células, tejido, Levadura, Yeast, Buccal Samples | |
gDNA | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Room Temperature | |
≤30 μg |
• 5 x 1.2 mL Proteinase K Solution; store at room temperature until opened, –20°C after opening • 5 x 1 mL RNase A Solution; store at room temperature until opened, –20°C after opening • 55 mL Digestion Solution; room temperature • 2 x 60 mL Lysis Solution; room temperature • 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature • 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature • 150 mL Elution Buffer; room temperature • 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature • 250 Collection Tubes; room temperature |
|
Mini | |
200 μL | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR | |
250 preparaciones | |
<20 min | |
Bacteria: ≤109 cells Cells: ≤106 Rodent Tail: 0.6 cm (rat), 0.5 cm (mouse) Tissue: ≤20 mg Whole Blood: ≤200 μL Yeast: ≤108 cells |
Seguridad y manipulación
- GeneJET Genomic DNA Purification Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Proteinase, tritirachium album serine, glycerine, Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.