Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de ARN GeneJET
Purificación de ARN total a base de membrana de sílice a partir de sangre de mamíferos, cultivos celulares y tejidos, así como insectos, levaduras y bacterias. Se proporciona en un práctico formato de columna centrifugación.
Marca: Thermo Scientific™ K0732
1066.58 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.32270kg
Descripción
El kit de purificación GeneJET RNA es un sistema sencillo y eficiente para la purificación de ARN total procedente de células cultivadas de mamíferos, tejidos, células sanguíneas humanas, bacterias y levaduras.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de gradientes de cloruro de cesio, precipitaciones de alcohol o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
Las moléculas de ARN con más de 200 nucleótidos se pueden aislar con GeneJET RNA Purification Kit en 15 minutos después de la fase de lisis. El ARN purificado de gran calidad se puede utilizar en un amplio espectro de aplicaciones posteriores tales como RT-PCR, RT-qPCR, Northern blot y otros análisis basados en ARN.
Características destacadas
- Universal: puede usarse para muestras de células y tejidos de una amplia gama de fuentes, como sangre de mamíferos, cultivos de células de mamíferos, tejidos de mamíferos, insectos, levaduras y bacterias
- Eficiente: alto rendimiento del ARN total
- Rápido: 15 minutos después del paso de lisis
- Puro: una proporción de A260/280 > a 1,9
- Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recolección
Aplicaciones
- Extracción rápida de ARN de gran pureza apto para todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:
- RT-PCR
- Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR)
- Northern blotting
- Ensayo de protección de nucleasas
- Proteinase K
- Tampón de lisis
- Tampón de lavado 1 (concentrado)
- Tampón de lavado 2 (concentrado)
- Agua sin nucleasa
- Columnas de purificación de ARN GeneJET (preensambladas con tubos de recogida)
- Tubos de colección (2 ml)
- Tubos de recogida (1,5 ml)
- Protocolo detallado
Especificaciones
• 5 x 600 μL Proteinase K; store at room temperature until opened, -20°C after opening • 200 mL Lysis Buffer; room temperature • 200 mL Wash Buffer 1 (concentrated); room temperature • 100 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature • 125 mL Nuclease-free Water; room temperature • 250 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; room temperature • 250 Collection Tubes (2 mL); room temperature • 250 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature |
|
15 min | |
Bacterias, sangre, células, tejido, levadura, Insects, Enzymatic Reactions | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
250 Preps | |
Room Temperature | |
Up to 160 μg |
Columna de centrifugación | |
50–100 μL | |
Total RNA | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos, Northern Blotting, construcción de bibliotecas ADNc | |
Mini | |
Bacteria: ≤109 cells Blood: 0.5 mL Cells: ≤107 Tissue and Insects: 30 mg Yeast: ≤4 x 108 cells Enzymatic reactions: ≤100 μL |
Seguridad y manipulación
- GeneJET RNA Purification Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride, Proteinase
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.