Learn More
Corning™ Tapas para microplacas de ensayo general
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10668581 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 96 pocillos
Placas de área media de 96/384 pocillos
Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml)
Todas las microplacas
N.º por caja:
100
100/caja
50/caja
Material:
Acetato
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 10668581
Marca: Corning™ 3930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno rígido para ofrecer una visibilidad y resistencia óptimas. Las tapas de microplacas de ensayo general Corning™ están disponibles en una gran variedad de estilos y tipos.
  • Todas las tapas están fabricadas con poliestireno rígido, salvo que se indique lo contrario.
  • Todas las tapas tienen una ranura en la esquina A1 (excepto en las que se indica lo contrario) que se corresponden con las ranuras en esquina de todas las microplacas Corning™.
  • La tapa universal sin ranura en esquina (n.º cat. 3098) no tiene que estar orientada en ninguna dirección concreta para colocarse con las microplacas Corning. La tapa también cuenta con un faldón más corto que las tapas estándar.
  • La tapa universal negra (n.º cat. 3935) es idónea para ensayos fluorescentes y otros ensayos sensibles a la luz.
  • La tapa de copolímero de olefina cíclica (COC) resistente al DMSO (n.º cat. 3085) es de color ámbar, por lo que es perfecta para ensayos sensibles a la luz y es 100 % resistente al DMSO.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Material Poliestireno
    Esterilidad Estéril
    Anillos de condensación Sí
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 1/Paq.
    Tipo de producto Tapa de evaporación baja
    Plate Compatibility Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml)
    Esquinas recortadas Muesca en esquina