Learn More
Corning™ Tapas para microplacas de ensayo general
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 96 pocillos
Placas de área media de 96/384 pocillos
Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml)
Todas las microplacas
N.º por caja:
100
100/caja
50/caja
Material:
Acetato
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapa con baja evaporación con ranura en la esquina y anillos de condensación |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Anillos de condensación | Sí |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Tipo de producto | Tapa |
| Plate Compatibility | Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml) |
| Esquinas recortadas | Muesca en esquina |