Learn More
Thermo Scientific™ Herramientas y tubos para cromatografía de gases general
Código de producto. 10047494 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Cortador de columna capilar Shortix
Cortador de columna de cerámica
Fórceps de punta en ángulo
Fórceps de punta recta
Kit de reparación de cortador de columna capilar Shortix
Punta de broca de 0,35 mm
Punta de broca de 0,45 mm
Punta de broca de 0,70 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10047494
Marca: Thermo Scientific™ 60180780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice las herramientas y tubos de cromatografía de gases generales Thermo Scientific™ para mantener y optimizar su instrumento de GC.
Utilice las herramientas y tubos de cromatografía de gases generales Thermo Scientific™ para mantener y optimizar su sistema de GC y respaldar sus aplicaciones de GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Broca para taladros
Descripción Punta de broca de 0,45 mm
Para utilizar con (aplicación) GC
Para utilizar con (equipo) Gas Chromatography Systems
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.