Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/430/0 + 49/101/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17853038
  • 136.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 50°C, 90°C
inmersión total
Glass
230 °F
14 °F
de - 14 °F a 230 °F
± 1.5°C at 35°C
1.2 cm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
15 cm
Alcohol rojo
110 °C
-10°C
De -10 °C a +110 °C
1 °C