Learn More
3M™ Cinta de Enmascarado 201E
Código de producto. p-200003843
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 m x 24 mm
50 m x 48 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. 17843256
Marca: 3M™ 7100195888
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80™C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.
  • Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige
Material Crepe Paper
Tipo de producto Masking Tape
Dimensions (LxW) 50 m x 48 mm