Learn More
Fisherbrand™ Frascos de cuello estrecho de uso general
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Descripción
- Frascos de uso general transparentes
- Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo y almacenamiento de líquidos |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | Sí |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Tipo de producto | Frasco de boca ancha |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |