Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764
Descripción
- Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero, paredes y tuberías
- Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
- Mantiene un color vivo aunque se exponga a la abrasión y a los disolventes
- Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
- Agrupe y marque temporalmente piezas, máquinas y más
- La cinta fácil de aplicar se estira alrededor de las esquinas para un ajuste firme y fiable
- Adherencia rápida y alta fuerza de sujeción
- Disponibles en una amplia variedad de colores
- Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 33 m x 50 mm |
| Cantidad de embalaje | 12 rollos |
| Grosor | 0,12 mm |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo a base de caucho |
| Color | Blanco |
| Material | Vinilo |