Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 120 LIZ™ dye Size Standard
El patrón de tamaño GeneScan 120 LIZ está diseñado para cuantificar fragmentos de ADN en el intervalo de nucleótidos de 15 a 120 y proporciona 9 fragmentos monocatenarios etiquetados.
Marca: Applied Biosystems™ 4324287
Includes: Contiene 9 fragmentos de ADN monocatenario marcados
Descripción
El patrón de tamaño GeneScan™ 120 LIZ® es un patrón de tamaño marcado con cinco colorantes para la determinación reproducible del tamaño de fragmentos pequeños a partir de los datos del análisis.Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Contiene 9 fragmentos de ADN monocatenario marcados. Guarde el kit a 2–8 °C. No la congele. | |
GeneScan™, LIZ™ | |
LIZ | |
800 reactions |
Analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, analizador genético SeqStudio, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 | |
Estándar de tamaño de colorante | |
800 Reactions | |
Paquete de gel |
Título del producto
Applied Biosystems™ GeneScan™ 120 LIZ™ dye Size Standard > 800 reacciones