Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1200 LIZ™ dye Size Standard
El patrón de tamaño GeneScan 1200 LIZ se ha diseñado para medir el tamaño de fragmentos de ADN en el intervalo de 20 a 1200 nucleótidos y proporciona 68 fragmentos monocatenarios marcados.
Marca:  Applied Biosystems™ 4379950
515.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15751826
  • 1030.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Includes: Contiene 68 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con colorante LIZ para su uso como patrón con cinco colorantes.
Descripción
Descripción
El patrón de tamaño GeneScan™ 1200 LIZ® es un patrón de tamaño de alta densidad etiquetado con cinco colorantes (LIZ®) para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de muestras.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Alto
LIZ
Tinte
Estándar
Analizador de ADN 3730xl, analizador genético SeqStudio, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500
Secuenciación
800 reacciones
800 reactions
Líquido