Learn More
Applied Biosystems™ Patrón de tamaño GeneScan™ 500 con colorante LIZ™
El patrón de tamaño GeneScan 500 LIZ se ha diseñado para medir el tamaño de fragmentos de ADN en el intervalo de 35 a 500 nucleótidos y proporciona 16 fragmentos monocatenarios marcados.
Marca: Applied Biosystems™ 4322682
Detalles adicionales : Peso : 0.06500kg
Includes: Contiene 16 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con LIZ para su uso como un estándar
Descripción
El patrón de tamaño GeneScan™ 500 LIZ® es un patrón de tamaño etiquetado con cinco tintes para la medición reproducible de los datos de análisis de fragmentos.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
GeneScan™, LIZ™ | |
Contiene 16 fragmentos de ADN monocatenario etiquetados con LIZ para su uso como estándar. Almacenar el kit entre 2 °C y 8 °C (no congelar). | |
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3130, analizador genético 3500 | |
800 Reactions |
Electroforesis capilar | |
Fragment analysis | |
LIZ |
Solo para uso en investigación