Learn More
Applied Biosystems™ Patrón de tamaño GeneScan™ 500 con colorante ROX™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
16 fragmentos de ADN monocatenario marcados con colorante ROX™
- Un patrón de tamaño de carril interno estándar desarrollado para su uso con los sistemas de electroforesis de ADN basada en fluorescencia de Applied Biosystems
- El uso de un patrón de tamaño de carril interno estándar permite el análisis de datos automatizado
- Resulta esencial para obtener una elevada precisión de ciclo a ciclo al cuantificar los fragmentos de ADN mediante electroforesis
- El patrón de tamaño GeneScan™ 500 ROX™ se ha diseñado para cuantificar fragmentos de ADN en el intervalo de 35 a 500 bp
- Proporciona 16 fragmentos monocatenarios marcados con colorante ROX™ de 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 y 500 bases
- Cada uno de los fragmentos de ADN se marca con un fluoróforo patentado, que produce un solo pico cuando se procesa tanto en condiciones desnaturalizantes como no desnaturalizantes
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | GeneScan, ROX |
| Material de partida | ADN |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene el patrón de tamaño ROX. Almacenar el kit entre 2 °C y 8 °C (no congelar). |
| Descripción | Patrón de tamaño de colorante GeneScan™ 500 ROX™, etiqueta ROX™ |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 |
| Etiqueta o tinte | ROX |
| Tipo de producto | Estándar de tamaño de colorante |
| Cantidad | 800 reacciones |
| Condiciones de envío | Paquete de gel |