Learn More
Applied Biosystems™ Patrón de tamaño GeneScan™ 500 con colorante ROX™
El patrón de tamaño GeneScan™ 500 ROX™ es un patrón de tamaño de carril interno estándar desarrollado para su uso con los sistemas de electroforesis de ADN basada en fluorescencia de Applied Biosystems.
Marca:  Applied Biosystems™ 4310361
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15849746
  • 13930.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: 16 fragmentos de ADN monocatenario marcados con colorante ROX™
Descripción
Descripción
  • El uso de un patrón de tamaño de carril interno estándar permite el análisis de datos automatizado y también resulta esencial para obtener una elevada precisión de ciclo a ciclo al cuantificar los fragmentos de ADN mediante electroforesis
Información de órdenes
Unidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GeneScan™, ROX™
Patrón de tamaño de colorante GeneScan™ 500 con colorante ROX™, etiqueta ROX™, uso con analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl
Analizador genético 310, Analizador genético 3100-Avant, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
Tinte
Estándar
Este kit contiene un patrón de tamaño ROX y un tampón de carga.
Almacenar el kit entre 2 y 8 °C. (No congele estos productos).
Secuenciación
ROX
9600 reacciones
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación