Learn More
Applied Biosystems™ Patrón de tamaño GeneScan™ 600 con colorante LIZ™ v2.0
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Todos los kits contienen patrones suficientes para 800 análisis.
El patrón de tamaño GeneScan™ 600 LIZ® v2.0 es un patrón de tamaño de alta densidad etiquetado con cinco tintes para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | GeneScan, LIZ |
| Software Type | Análisis de fragmentos |
| Material de partida | ADN |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene un estándar suficiente para 800 análisis. Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C). |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético Dx 3500xL, analizador genético SeqStudio, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 Dx |
| Etiqueta o tinte | LIZ |
| Tipo de producto | Estándar de tamaño de colorante V2.0 |
| Cantidad | 800 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |