Learn More
Applied Biosystems™ Patrón de tamaño GeneScan™ 600 con colorante LIZ™ v2.0
Código de producto. 16315332 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
800 reacciones
Tamaño de la unidad:
800 reacciones
16315332 800 reacciones 800 reacciones
1 options
Código de producto. 16315332
Marca: Applied Biosystems™ 4408399
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Todos los kits contienen patrones suficientes para 800 análisis.
Diseñado para dimensionar fragmentos de ADN en la gama de nucleótidos 20-600 y proporciona 36 fragmentos etiquetados de cadena única.
El patrón de tamaño GeneScan™ 600 LIZ® v2.0 es un patrón de tamaño de alta densidad etiquetado con cinco tintes para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos GeneScan, LIZ
Software Type Análisis de fragmentos
Material de partida ADN
Contenido y almacenamiento Cada kit contiene un estándar suficiente para 800 análisis.
Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C).
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, analizador genético Dx 3500xL, analizador genético SeqStudio, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 Dx
Etiqueta o tinte LIZ
Tipo de producto Estándar de tamaño de colorante V2.0
Cantidad 800 reacciones
Condiciones de envío Hielo húmedo