Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installation Standard DS-33 , [6FAM™, VIC™, NED™, PET™ dyes]
Con los colorantes 6FAM™, VIC™, NED™ y PET™, contienen productos de PCR agrupados amplificados a partir de loci de microsatélites presentes en CEPH individual 1347.
Marca:  Applied Biosystems™ 4330397
Código de producto. 15859766
  • 788.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: 4 tubos de productos de PCR agrupados etiquetados con fluorescencia, 1 tubo de patrón de tamaño GeneScan-500 LIZ y 1 tubo de tampón de carga
Descripción
Descripción
Los patrones de instalación DS-33 GeneScan™ con los colorantes 6FAM™, VIC™, NED™ y PET™ contienen productos de PCR agrupados amplificados a partir de loci de microsatélites presentes en el CEPH individual 1347.El kit también contiene un tubo de tamaño estándar GeneScan™ 500 LIZ™.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Este kit contiene 4 tubos de productos de PCR agrupados etiquetados con fluorescencia y 1 tubo de patrón de tamaño GeneScan 500 LIZ.
Almacene el kit de -15 a -25 °C hasta que esté listo para su uso. Al descongelar, almacene el tubo de patrón de tamaño 500 LIZ de GeneScan a 2–8 °C.
FAM™, NED™ PET™, VIC™
FAM, NED, PET, VIC
Hielo seco
Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500
Patrón de instalación
1 kit
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installation Standard DS-33 , [6FAM™, VIC™, NED™, PET™ dyes] >