Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros GENESYS™ 40/50 Vis/UV-Vis
Para laboratorios docentes o expertos en control de calidad que requieren resistencia, facilidad de uso y capacidad de software en espectrofotometría UV-Vis.
Marca: Thermo Scientific™ 840-298300
7040.46 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Lleve a cabo mediciones rutinarias para realizar controles de calidad o impartir clases en el aula de química con los espectrofotómetros resistentes Thermo Scientific™ UV-Visible GENESYS™ 50 y Vis GENESYS 40. Estos instrumentos, que se ofrecen en una configuración de una sola celda, se han diseñado con una superficie inclinada para esparcir los derrames y un compartimento de muestreo lavable para facilitar la limpieza. El software de control local con una interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas (sin necesidad de PC) y la red con conexión Wi-Fi hacen que el espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 50 o Vis GENESYS 40 sea la opción ideal para realizar el muestreo diario.
GENESYS 50 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz en una configuración de una sola celda que cumple todas las especificaciones para aplicaciones de control de calidad críticas y mediciones precisas de productos químicos. El espectrofotómetro Vis de doble haz GENESYS 40 es una versión de la región espectral visible en esta clase de instrumental. Ambos cuentan con una resolución de datos de 0,2 nm a 5 nm.
Características:
- Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
- Control local para mayor velocidad y fiabilidad
- Compatible con redes (adaptador Wi-Fi disponible)
Gran compartimento para muestras con acceso frontal
Diseñado para:
- Laboratorios químicos
- Mediciones rutinarias
- Requisitos de rendimiento moderado
Especificaciones
± 0,002 A | |
USB-A único USB-A doble Exportación de datos a la red o PC mediante USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi, disponible Impresión a través de USB, Ethernet o adaptador USB Wi-Fi disponible |
|
Dos fotodiodos de silicio | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
De 190 nm a 1100 nm | |
Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz | |
Pantalla táctil | |
(RMS a 500 nm 60 medidas consecutivas) ≤De 0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm ≤De 0,00030 A a 1 A a 260 y 500 nm ≤De 0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm |
|
De ±0,002 A a 0,5 A; de ±0,004 A a 1,0 A; de ±0,008 A a 2,0 A | |
De -2A a +3,5A | |
Impresora conectable disponible | |
< 1,0 % T 198 nm (KCl) , < 0,05 % T a 220 nm (NaI), < 0,03 % T a 340 nm (NaNO2) | |
± 0,5 nm | |
<±0,2 nm |
Accesible desde la parte superior, delantera o lateral Capaz de alojar celdas de hasta 100 mm Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética |
|
Espectrofotómetro GENESYS 50 UV-Vis con cable de alimentación UE | |
Pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulg) en color de alta definición, fija, 800 x 1280 píxeles | |
2 nm | |
(A 500 nm tras 1 hora de calentamiento) < 0,0005 A/h | |
Concentración de muestras | |
>5 años típicos, 3 años garantizados | |
Haz doble | |
De -3A a +5A | |
±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm | |
Lento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min | |
2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra | |
0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |
7,5 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31