Learn More
Genevac™ miVac™ Solid Aluminum JetRotors™
Solid aluminum centrifugal rotor for use with MiVac DNA systems
Marca:  Genevac QRC-15CCT-072
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10487023
  • 2613.75€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La gama de concentradores centrífugos es capaz de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra. El miVac acepta un rotor oscilante para microplacas y rotores de disco para tubos y viales. Selección de bombas de vacío medio o alto y un sistema de ADN dedicado con bomba incorporada. Muy fácil de usar, lo que le permite concentrar de forma segura sus muestras o hacer que se sequen por completo. Controle fácilmente el tiempo y la temperatura en la pantalla clara y de gran tamaño. Defina fácilmente los parámetros con el dial de configuración y selección. Para mejorar el rendimiento, existen modos especiales incorporados para trabajar con agua y alcoholes, que optimizan el tiempo de concentración. La concentración es más rápida que otros sistemas de su clase gracias a estas características avanzadas junto con la bomba de vacío de alto desplazamiento y los exclusivos rotores de aluminio sólido. Gracias a una amplia variedad de rotores disponibles, los evaporadores miVac son adecuados para muchas tareas diferentes, como el secado o la concentración en tubos de microcentrífuga, centrífuga cónica u otros tubos de plástico, viales de vidrio y microplacas de pocillos profundos o poco profundos. El diseño sencillo y resistente garantiza años de servicio fiable incluso cuando se utiliza de forma intensiva, como en laboratorios de enseñanza o multiusuario. Los controles intuitivos permiten a los usuarios inexpertos obtener resultados de gran calidad la primera vez con la mayoría de las muestras, al mismo tiempo que permiten una programación más sofisticada para los trabajadores con experiencia. Los concentradores miVac son extremadamente silenciosos cuando están en uso y los resultados típicos con agua muestran que los sistemas miVac son más rápidos que las máquinas comparables. El rendimiento se puede mejorar aún más mediante el uso del condensador refrigerado miVac SpeedTrap.
  • Elección de concentradores según la carga de trabajo
  • Capaz de manipular una amplia variedad de disolventes y volumen de muestras
  • Interfaz de usuario sencilla con programas optimizados para agua, alcoholes y otros disolventes
  • Control preciso de la temperatura que proporciona protección para muestras valiosas
  • Compact
  • Trampa de frío de alta potencia que alcanza – 50 °C con capacidad de recogida de 1 l
  • Amplia gama de exclusivos JetRotors™ de aluminio sólido
Sistema de ADN miVac
El sistema integrado de ADN miVac es un concentrador centrífugo capaz de eliminar agua y disolventes orgánicos de una variedad de formatos de muestra y está diseñado específicamente para trabajar con ácidos nucleicos. Se suministra con una bomba de vacío de alto rendimiento integrada, una cámara de concentración y un rotor de aluminio de ángulo fijo para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml. El ADN miVac es adecuado para disolventes orgánicos simples, por ejemplo, metanol, etanol, hasta 100 °C de BP y agua en cantidades de muestra bajas. La gama de rotores posibles incluye una opción para placas de microtitulación. Para obtener una gama más amplia de disolventes y una gama más grande de formatos de muestra, seleccione el concentrador miVac Duo o Quattro con miVac SpeedTrap y bomba.
Concentradores miVac Duo y Quattro
El sistema miVac Duo se ha diseñado para aceptar un soporte de microplacas de dos posiciones oscilantes o rotores de disco para tubos y viales. El miVac Quattro es un sistema más grande con un recipiente de mayor capacidad, lo que le permite utilizar un rotor de cuatro posiciones de giro y rotores de disco de gran capacidad. En ambos rotores oscilantes, cada posición para microplacas de pocillos poco profundos puede aceptar varias placas mediante el uso de apiladores. Ambos concentradores cuentan con una interfaz de usuario sencilla para establecer y supervisar el tiempo, la temperatura y el método.
Bombas de vacío miVac Duo y Quattro
Hay una selección de tres bombas para complementar los concentradores miVac de acuerdo con sus aplicaciones. La bomba miVac Duo es una bomba de diafragma silenciosa y compacta con dos cabezales adecuada para eliminar la mayoría de los disolventes que hierven por debajo de 130 °C, incluidos el agua, el metanol, el etanol y sus mezclas. Para aplicaciones más exigentes, como disolventes con punto de ebullición más alto hasta 165 °C, recomendamos la bomba miVac Quattro, ya que esta bomba de diafragma con cuatro cabezales puede alcanzar presiones de <2mbar que son necesarias para secar con éxito disolventes con punto de ebullición medio. Ambas bombas se suministran en carcasas elegantes que se adaptan a los demás componentes miVac y se controlan automáticamente por medio de la cámara de evaporación miVac. También hay disponible una bomba de vacío tipo «scroll» para disolventes con alto punto de ebullición. Debe consultar con su representante de ventas local sobre la configuración exacta de la bomba para llevar a cabo la aplicación que tiene en mente.
miVac Speedtrap
El miVac Speedtrap es una nueva trampa de frío de alta potencia que se utiliza para condensar los vapores de los disolventes. Las trampas de frío pueden mejorar seriamente el rendimiento de cualquier sistema de concentración de vacío. Cuando una trampa de frío vuelve a condensar los vapores a líquido, se produce una reducción masiva del volumen correspondiente que ayuda a generar un vacío y acelera considerablemente el proceso de concentración. El miVac SpeedTrap funciona de una manera única, las bobinas frías del condensador se quedan suspendidas directamente en la vía de vapor, los vapores de los disolventes se condensan directamente en las bobinas y se ejecutan en el recipiente de recogida que se encuentra debajo sin congelarse, incluso cuando se usa agua. Este método es muy eficiente, con más del doble de potencia de condensación que un sistema similar, el usuario puede ver rápidamente los disolventes en la trampa, y vaciar la trampa es fácil y no requiere descongelación. El recipiente de recogida se retira con un simple cuarto de vuelta, lo que permite la eliminación segura de los disolventes.
Paquetes
El kit de conexión miVac contiene todo lo necesario para convertir las unidades separadas de la gama miVac en un sistema totalmente integrado. Incluye tubos de vacío, un cortador de tubos, un recipiente de captura y un cable de conexión de la bomba. Como alternativa, hay disponibles paquetes de sistema que incluyen un concentrador, una bomba, una trampa de frío y un kit de conexión.
JetRotors
Los miVac son los únicos concentradores de su clase que se suministran con rotores de aluminio sólido. La gama «JetRotors» proporciona una concentración de muy alto rendimiento en comparación con los rotores fabricados con plástico o con una estructura abierta. Los aumentos de velocidad en comparación con los tipos de polipropileno oscilan entre el 40 % y el 200 %, dependiendo del formato de la muestra, lo que proporciona una ventaja significativa al trabajar con disolventes persistentes, como el agua. Los rotores de aluminio sólido de precisión conducen de forma eficaz la energía térmica necesaria para la concentración de las muestras, mientras que en un rotor abierto o de plástico, las muestras se aíslan eficazmente por el plástico y el vacío en la cámara.
Especificaciones
Especificaciones
Para su uso con concentradores Quattro
Tubos cónicos para centrífuga de 15 ml
72