Learn More
Speedtrap MiVac con refrigeración Genevac™
Código de producto. 10795373
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Trampa para disolventes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10795373 Trampa para disolventes cada uno
1 options
Código de producto. 10795373
Marca: Genevac MST23050B00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Trampa refrigerada Speedtrap
• Alrededor de 2 x más eficiente que una trampa tradicional de potencia criogénica igual
• Trampa refrigerada Speedtrap
Especificaciones
Tipo Speedtrap MiVac con refrigeración
Para utilizar con (equipo) Trampa para disolventes
Capacidad 2 L
Longitud (métrico) 212 mm
Altura (métrico) 450 mm
Tensión 230 V