Learn More
Thermo Scientific Chemicals Genipina
Código de producto. 17211262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 17211262
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6902-77-8 | C11H14O5, C11H14O5 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6902-77-8
Fórmula molecular C11H14O5
Specifica
Nombre del producto químico o material Genipina
Cantidad 1 g
Punto de fusión de 121,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Clave InChI AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1CC=C2CO
Nombre IUPAC methyl (1R,4aS,7aS)-1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1H,4aH,5H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 226.23
compliance-icons
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.