Learn More
Genisteína, 99 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10558693 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10183301 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
2 options
Código de producto. 10558693
Marca: Thermo Scientific Acros 328271000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-72-0
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00016952
Clave InChI TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genistein
Nombre de nota Synthetic
Punto de fusión 297.0°C to 298.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 4426
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso and ethanol,soluble in usual organic solvents,soluble in diluted alkalies with yellow color
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino