Learn More
Gibco™ Gentamicina (10 mg/ml)
Gentamicina (10 mg/ml)
Marca: Gibco™ 15710049
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El sulfato de gentamicina es un antibiótico soluble en agua purificado originalmente a partir del hongo Micromonospora purpurea. La gentamicina actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y a la muerte de las bacterias susceptibles. La gentamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas, y se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares. La concentración de trabajo recomendada varía entre 0,5 y 50 μg/ml. Ofrecemos una variedad de antibióticos y antimicóticos para aplicaciones de cultivo celular.Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La gentamicina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de gentamicina Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15710-072). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Norma ISO 13485, cGMP, FDA | |
Gentamicina, 100 ml, 10 mg/ml, temperatura de almacenamiento 15 a 30 °C, antibiótico, agente gentamicina, tipo de reactivo antibiótico, 24 meses de vida útil, Certificado ISO 13485/cGMP/FDA, temperatura ambiente/ambiente | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero, prevención de contaminación de cultivo de células |
De 15 a 30 °C | |
10 mg/mL | |
Gentamicina | |
100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- GENTAMICIN (10MG/ML)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: gentamicin sulphate