Learn More
Meditrade™ Guantes de examen de látex de agarre suave Skin™, categoría de EPI III Código de producto.: 17183901
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Meditrade™ Guantes de examen de látex de agarre suave Skin™, categoría de EPI III
Código de producto. 17183901
M
Click to view available options
Tamaño:
L
M
XL
Código de producto. 17183901
Marca: Meditrade™ 1221GRIPM
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de examen de látex desechables y no estériles Meditrade™ tienen una textura que proporciona un excelente agarre. Los guantes ambidiestros son de color blanco natural con un puño con reborde.
  • AQL 1.5
  • Clase I médico
  • Categoría PPE III
  • EN ISO 13485:2016
  • Compatible con alimentos
  • Agarre suave Skin™
  • Látex con superficie recubierta de polímero
  • Blanco natural
  • Sin talco
  • No estéril
  • Con textura
  • Puño con reborde
  • Ambidiestro
  • Desechables
  • Cinco años de vida útil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AQL 1,5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Compatible con alimentos
Contenido y almacenamiento Vida útil de 5 años si se almacenan correctamente: conserve en un lugar fresco y seco, y proteja de la luz solar y la iluminación fluorescente. Evite temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C
Color Blanco natural
Desechables Sí
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free Sí
Material Látex
Tamaño M
Grosor (métrico) Puño: 0,080 mm; Palma: 0,110 mm; Dedo: 0,120 mm
Serie Agarre 1221
Longitud (métrico) 240 mm
Título del producto
Meditrade™ Guantes de examen de látex de agarre suave Skin™, categoría de EPI III >