Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de suelo GeoSampler
El tomamuestras GeoSampler de Buerkle™ es para suelos ligeros, prados y césped.
184.00€ - 234.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Muestreador de suelo GeoSampler |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Graduado | No |
Para utilizar con (aplicación) | Suelos ligeros, prados y césped |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11842303
|
Buerkle™
5350-5003 |
56 cm | 17 mm |
184.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10791799
|
Buerkle™
5350-5006 |
81 cm | 20 mm |
234.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tomamuestras de suelos ligeros, prados y césped
- La barra de pie del modelo 5350-5006 hace el trabajo más fácil
- Acero inoxidable
Especificaciones
Muestreador de suelo GeoSampler | |
Acero inoxidable | |
No | |
Suelos ligeros, prados y césped |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras de suelo GeoSampler